Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 (AAA36106) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740788 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740788 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 (AAA36106) VersaClone cDNA is a member of the interleukin 1 cytokine family.
The Human IL-1 beta/IL-1F2 (AAA36106) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-1 beta/IL-1F2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-1 beta/IL-1F2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hIL1B
Número de acceso AAA36106
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 822bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 3553
Alias de gen catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg