missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGSF8/CD316 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18740857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18740857 25 μg 25 microgramos
18751737 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18740857 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3117SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IGSF8/CD316 Monoclonal specifically detects IGSF8/CD316 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGSF8/CD316
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2587A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q969P0
Alias de gen CD316, CD316 antigen, CD81P3, CD81P3LIR-D1, EWI2, EWI-2, EWI2CD81 partner 3, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, IgSF8, immunoglobulin superfamily, member 8, KCT4, KCT-4, Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, PGRL, PGRLimmunoglobulin superfamily member 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IGSF8/CD316 protein, Arg28-Thr579, Accession # Q969P0
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93185
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 °C to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.