missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGSF4C/SynCAM4 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18707379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18707379 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18707379 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB4164R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IGSF4C/SynCAM4 Monoclonal specifically detects IGSF4C/SynCAM4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGSF4C/SynCAM4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 404619
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8NFZ8
Alias de gen CADM4, cell adhesion molecule 4, IgSF4C, IGSF4Cnectin-like 4, Immunoglobulin superfamily member 4C, immunoglobulin superfamily, member 4C, Necl-4, NECL4synCAM4, Nectin-like protein 4, SYNCAM4, TSLC1-like 2, TSLC1-like protein 2, TSLL2, TSLL2SynCAM4
Símbolos de los genes CADM4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGSF4C/SynCAM4 Gln25-Tyr323 Accession # Q8NFZ8
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199731
Especificidad de la prueba Detects recombinant human (rh) IGSF4C/SynCAM4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IGSF4A, rhIGSF4B, rhIGSF4D, or rhIGSF8 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.