missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGSF4B/SynCAM3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18737177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18737177 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18737177 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF3678SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IGSF4B/SynCAM3/CADM3 Polyclonal specifically detects IGSF4B/SynCAM3/CADM3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGSF4B/SynCAM3/CADM3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8N126
Alias de gen BIgR, Brain immunoglobulin receptor, CADM3, cell adhesion molecule 3, IgSF4B, IGSF4BSynCAM3, Immunoglobulin superfamily member 4B, member 4B, Necl-1, NECL1TSLC1-like protein 1, Nectin-like protein 1, Synaptic cell adhesion molecule 3, synCAM3, TSLC1-like 1, TSLL1, TSLL1SYNCAM3
Símbolos de los genes CADM3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGSF4B/SynCAM3 isoform 1 Pro21-Tyr329 Accession # Q8N126
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57863
Especificidad de la prueba Detects human IGSF4B/SynCAM3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) IGSF4C is observed and less than 2% cross-reactivity with rhIGSF4, rhIGSF4D, and rhIGSF8 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.