missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgG1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18101191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18101191 25 μg 25 microgramos
18109630 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18101191 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9894SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgG1 Monoclonal specifically detects IgG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 984907
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2μg/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
Alias de gen IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human IgG 1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects human IgG 1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.