missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IgG Isotype Control

Código de producto. 10537973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10537973 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10537973 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12000C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Polyclonal Isotype Control

Specificity was determined by ELISA using a panel of antibodies specific to human IgG, IgA, IgM, Kappa and Lambda. Concentration provided: 1 mg/mL. Antibody value assigned is based on the extinction coefficient of IgG: Optical Density at 280 nm of 1.4 equals 1 mg antibody.

Human IgG, also known as human immunoglobulin G, is an antibody that is produced by the immune system in response to antigens. It is the most abundant immunoglobulin in the blood and plays a key role in defense against pathogens. IgG works by binding to specific antigens and promoting their clearance from the body through various mechanisms, including phagocytosis and complement activation. IgG is also involved in other immune responses, such as antibody-dependent cellular cytotoxicity and neutralization of toxins. Human IgG can be used in research to study the immune response to pathogens and to develop diagnostic tests and therapeutic interventions for infectious and autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgG
Aplicaciones Control, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
Alias de gen Immunoglobulin G; ImmunoglobulinG
Especie del huésped Human
Inmunógeno Gamma Immunoglobin
Método de purificación Protein G
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Isotype Control (Primary)
Especies diana Not Applicable
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Isotype Control
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.