Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGF2R humana
Código de producto. p-7219442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195009 5 x 96 pruebas cada uno
17134543 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195009
Marca: Invitrogen™ EH251RBX5
ELISA
Human IGF2R quantitates human IGF2R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IGF2R.
Las enzimas lisosomales que contienen una o dos fracciones de manosa 6-fosfato (man6P) se mueven alrededor de la célula por dos ciclos distintos pero interconectados mediante receptores manosa 6-fospato independientes con cationes de aproximadamente 300 kDa (CI-MPR). El ciclo biosintético se refiere al transporte MPR de enzimas lisosomales recién sintetizadas desde la red trans Golgi hasta los endosomas tardíos o los lisososomas tempranos. El ciclo endocítico transporta enzimas lisosomales extracelulares desde la membrana plasmática a través de vesículas recubiertas de clatrina hasta los endosomas tempranos. El conjunto de ciclos de MPR entre estos compartimentos celulares se completa cada 3 horas. La distribución en estado estable de MPR se realiza predominantemente en los endosomas tardíos, en menor medida en la red trans Golgi y aproximadamente un 10 % en la superficie celular. Además de su actividad de unión man6P, el MPR contiene un sitio de unión separado para el factor de crecimiento similar a la insulina tipo II y es capaz de unir tanto a man6P como a IGF-II simultáneamente. También se ha encontrado una forma truncada soluble de aproximadamente 240 kDa, que representa el dominio extracelular de la proteína, circulando en suero y capaz de unir ambos ligandos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso receptor de manosa 6-fosfato de 300 kDa; AI661837; receptor de manosa 6-fosfato independiente del catión; proteína receptora de manosa 6-fosfato independiente del catión; receptor de manosa 6-fosfato independiente del catión; MPR independiente del catión; CD222; receptor de Man-6-P CI; CI-M6PR; CIMPR; CI-MPR; Igf2r; receptor IGF-II; IGF-II/CI-MPR; IGFR2; receptor de factor de crecimiento similar a la insulina 2; receptor de factor de crecimiento similar a la insulina 2; receptor de factor de crecimiento similar a la insulina II; receptor de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2; M6P; receptor M6P/IGF2; M6P/IGF2R; M6PR; M6P-R; receptor de manosa 6-fosfato, independiente de cationes; receptor de factor de crecimiento de manosa 6-fosfato/insulina II; MPR 300; MPR1; MPR300; MPRI; similar al receptor del factor de crecimiento similar a la manosa 6-fosfato/insulina II
Intervalo del ensayo De 0,27 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,27 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P11717
Símbolo de gen IGF2R
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IGF2R
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min