Learn More
Invitrogen™ Human IFN gamma ELISA Kit
Código de producto. 10700815
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 SET
1 set
Código de producto. 10700815
Marca: Invitrogen™ EHIFNG2
Edge
ELISA
The Human Interferon gamma (Hu IFNγ) ELISA quantitates Hu IFNγ in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Hu IFNγ. Principle of the method The Human IFNγ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso P01579
Intervalo del ensayo 25,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <2 pg/mL
Descripción Kit de ELISA para IFN gamma humano
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Sin reacción cruzada significativa con IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, Il-7, IL-8, TNFa o GM-CSF humano
Suficiente para 2 x 96 pocillos de microplacas
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3458
Símbolo de gen IFG, IFI
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Precisión CV intraensayo de ≤ 10 %; CV interensayo de ≤ 10 %
Cantidad 2 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.