Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin revesimiento para IFN gamma humano
Código de producto. 10617714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
10617714 5 x 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10617714 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ESS0002
Kit de ELISA sin revestimiento
El kit de ELISA sin revestimiento para interferón gamma humano contiene pares de anticuerpos emparejados previamente y reactivos para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) cuantitativos para detectar y cuantificar los niveles de IFN-gamma humano. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01579
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <15,6 pg/mL
Descripción Kit de reactivos ELISA para IFN gamma humana
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante, Suero
Especificidad Sin reacción cruzada significativa con IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-6, Il-7, IL-8, TNFa o GM-CSF humano
Suficiente para 5 x 96 pocillos de microplacas
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3458
Símbolo de gen IFG, IFI
Contenido del kit Anticuerpo de recubrimiento, Estándar recombinante liofilizado, Anticuerpo de detección, Estreptavidina-HRP, Solución de sustrato, Solución de parada lista para usar, Ácido sulfúrico 0,16 m, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Precisión CV intraensayo de ≤ 10 %; CV interensayo de ≤ 10 %
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 100 μl; Sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 24 h
Tiempo total del ensayo 2 h 50 min