Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Código de producto. 30000522
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
15 placas de 96 pocillos
5 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 15
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para unitSize
30000522 5 placas de 96 pocillos paquete de 5
30021477 15 placas de 96 pocillos 1 set
18794767 15 placas de 96 pocillos paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30000522 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY285B05
Human IFN-gamma DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 9.38 - 600pg/mL
Formato del kit de inmunoensayo 96-well Plate
Tipo de producto Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Suficiente para 5 placas de 96 pocillos
Especies diana Human
ID de gen (Entrez) 3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline)
Contenido del kit 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Objetivo Interferon gamma
Para uso exclusivo en investigación