Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha WA/IFNA16 (NP_002164.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18733637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18733637 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18733637 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 37.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
génica IFN-alpha WA/IFNA16
Número de acceso NP_002164.1
ID de gen (Entrez) 3449
Alias de gen BC114392, Gm13280, Ifna6T, IFN-alpha 16, IFNalpha WA, IFN-alpha WA, IFN-alpha-16, IFN-alpha-N-protein, IFN-alphaO, IFN-alpha-WA, Ifnat6, interferon alpha-16, Interferon alpha-WA, interferon, alpha 16
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg