Learn More
Invitrogen™ Interferón alfa humano ELISA Equipo
Código de producto. 10531594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
10531594 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10531594 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 411101
ELISA
Interferón alfa humano A, 2, A/D, D, K y 4b (IFN A humano, αIFN 2, αIFN A/D, αIFN D, IFN αK e IFN α4b)α ELISA cuantifica el IFN Huα en medio de cultivo de células humanas. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IFN Hu natural como el recombinante.α . Principio del método El IFN humanoα sándwich de fase sólida ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) está diseñado para medir la cantidad del objetivo unido entre un par de anticuerpos coincidentes. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (de captura). El sándwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal mensurable. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este ELISA El kit se somete a pruebas de calidad según criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El IFN alfa (Interferon alfa) es un interferón tipo I que pertenece a una familia de proteínas relacionadas estructuralmente, específicas de especies, exclusivas de los vertebrados. La interacción de IFN alfa con su componente receptor resulta en la activación de una serie de vías de señalización que están principalmente involucradas en la respuesta inmune innata contra la infección vírica. En los seres humanos, el gen de IFN alfa se encuentra en el cromosoma 9. Los interferones de tipo I consisten en 14 diferentes isoformas alfa (subtipos con características específicas ligeramente diferentes) e isoformas beta, omega, epsilon y kappa. Las moléculas homólogas se encuentran en muchas especies, que incluyen ratas y ratones (y la mayoría de los mamíferos), y se han identificado en especies de aves, reptiles y peces. El IFN alfa es producido principalmente por células dendríticas plasmacitoides, es un potente componente de la respuesta inmunitaria innata antivírica y modula la inmunidad adaptativa. Las enfermedades asociadas con la disfunción de IFN alfa incluyen la hepatitis C y la hepatitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 12,5 a 1000 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para IFN alfa humano (muestras de suero)
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Formato del kit de inmunoensayo Colorimétrico ELISA (sustrato TMB) con placas
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Suero, Sobrenadante
Especificidad No hay reacción cruzada significativa con los IFN-ß, IFN-g o IFN-w humanos, los IFN-a, IFN-ß o IFN-g de ratón o rata y el IFN-t bovino.
Suficiente para Microplacas de 96 pocillos
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3439, 3440
Símbolo de gen IFNA1,IFNA2
CV interensayo < 8 %
CV intraensayo < 8 %
Contenido del kit Microplaca de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de anticuerpo de detección, Concentrado de anti-IgG-HRP, Diluyente concentrado, Estándar, Concentrado de tampón de lavado, Solución de sustrato, Diluyente de muestras, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm
Precisión Intraensayo CV ≤ 8 %; interensayo CV ≤ 8 %
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 100 μL, suero 100 μL, sobrenadante 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IFN alfa
Tiempo de prueba 1 hora 20 minutos
Tiempo total del ensayo 3 horas y 15 minutos