Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha 7/IFNA7 (NP_066401.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IFN-alpha J1/IFNA7 |
| Número de acceso | NP_066401.2 |
| ID de gen (Entrez) | 3444 |
| Alias de gen | IFNA7, IFNalpha J1, IFN-alpha J1, interferon alpha-7, interferon alpha-J1, interferon, alpha 7 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |