Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha 1B/IFNA1B (CAA23799.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IFN-alpha 1 |
| Número de acceso | CAA23799.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3439 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |