Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha 10/IFNA10 (NP_002162.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IFN-alpha C/IFN-alpha 10 |
| Número de acceso | NP_002162.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3446 |
| Alias de gen | IFNA10, IFNalpha C, IFN-alpha C, IFN-alpha-10, IFN-alphaC, interferon alpha-10, Interferon alpha-6 L, Interferon alpha-C, interferon, alpha 10, LeIF C, MGC119878, MGC119879 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |