Descripción
Línea celular IFITM3 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo wild gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, eliminación de 1 pb en el exón 1 e inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir celdas de control knockout y salvajes: seleccione 2 células de 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |