Learn More
R&D Systems™ Human HTRA2/Omi (NP_037379.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18790188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18790188 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18790188 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica HTRA2/Omi
Número de acceso NP_037379.1
ID de gen (Entrez) 27429
Alias de gen High temperature requirement protein A2, HtrA serine peptidase 2, HtrA2, HtrA-like serine protease, Omi, OMIOmi stress-regulated endoprotease, PARK13EC 3.4.21.108, PRSS25, PRSS25serine, 25, Serine protease 25, serine protease HTRA2, mitochondrial, Serine proteinase OMI
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg