Learn More
Abcam Línea celular de eliminación humana de HTR3D (receptor 5HT3D)
Código de producto. 32139319 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32139319 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32139319 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2669922x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Línea celular HTR3D KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Knockout logrado usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el exón 6 e inserción de 2 bp en el exón 6. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de tipo 1000000 Células/vial. Para pedir solo knockou...
Línea celular HTR3D KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el exón 6 e inserción de 2 pb en el exón 6. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas