missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HSP47 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Hsp47 Monoclonal specifically detects Hsp47 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Hsp47 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 950828 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Simple Western 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P50454 |
| Alias de gen | (collagen binding protein 1), Arsenic-transactivated protein 3, AsTP3, BERF-1, CBP1, CBP2, CBP2RA-A47, Cell proliferation-inducing gene 14 protein, Collagen-binding protein, colligen, Colligin, colligin-1, colligin-2, gp46, HSP47serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1), member 2, member 2, (collagen-binding protein 2), OI10, PPROM, proliferation-inducing gene 14, RA-A47, rheumatoid arthritis antigen A-47,47 kDa heat shock protein, Rheumatoid arthritis-related antigen RA-A47, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), serpin H1, serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, SERPINH1, SERPINH2colligin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?