Learn More
Applied Biosystems™ Control endógeno de la HPRT1 humana (HGPRT) (sonda FAM™/MGB, sin cebador limitado)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El Applied Biosystems™ Control endógeno de HPRT1 humano (HGPRT) (FAM™ ⁄ MGB La sonda no cebadora limitada está pensada como control endógeno. Permite la cuantificación relativa de la expresión génica en muestras de ADNc cuando se usa con otros ensayos de expresión génica. La sonda está etiquetada con 6FAM™ teñir - MGB y los primers no están limitados. Puede utilizarse para reacciones de PCR singleplex. El control endógeno se debe utilizar con inventarios inventariados y no inventariados. TaqMan™ Ensayos de expresión genética personalizados TaqMan™ Ensayos de expresión genética y/o personalizados TaqMan™ Cebadores y sondas.
Detalles del ensayo:
Símbolo del gen: HPRT1 RefSeq: NM_000194.1 Ubicación del exón de la sonda: 6-7 Tamaño del amplicón: 100 Correspondientes
TaqMan ID del ensayo: Hs99999909_m1
TaqMan™
TaqMan™ Controles endógenos Elimine meses de diseño, formulación y pruebas de ensayos mediante el uso de Controles endógenos como controles para cuantificar la expresión genética. Esta conveniente colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de muestra en una reacción.
— Solución completa para la expresión genética cuantitativa ¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión genética? ¿Incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con TaqMan™ Controles endógenos: puede evitar todo el proceso de prueba y error que supone seleccionar controles para los genes más comunes de humanos, ratones, ratas y eucariotas.
TaqMan™ Fácil de usar Todos los componentes del Los controles endógenos se someten a pruebas de control de calidad, se formulan en una única mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Sólo añade TaqMan™ Mezcla maestra universal para PCR (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión genética sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en Applied Biosystems instrumentos, incluidos los Applied Biosystems Sistemas de PCR en tiempo real 7900HT, 7300, 7500 y sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700.
Oferta flexible Construimos cada control endógeno utilizando nuestra química de nucleasa 5' probada. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
A FAM™ marcado con colorante TaqMan™ MGB sonda (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin marcar (900 nM cada uno)
A VIC™ marcado con colorante TaqMan™ MGB sonda (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR no marcados (150 nM cada uno limitado por el cebador y)
A VIC™ marcado con colorante TAMRA™ sonda (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR no marcados (150 nM cada uno limitado por el cebador y)
Cómo elegir el control endógeno adecuado Los controles endógenos pueden normalizar los niveles de expresión de los genes objetivo corrigiendo las diferencias en la cantidad de ADNc que se carga en los pocillos de reacción de PCR. Para obtener los mejores resultados, compruebe que el control endógeno se expresa de forma uniforme en el conjunto de muestras que se va a probar. La expresión del control endógeno debe ser uniforme en todas las muestras del estudio. Para la multiplexación, asegúrese de que el nivel de expresión genética del control endógeno sea mayor que el del objetivo.
TaqMan™ Controles endógenos que contienen sondas marcadas con el VIC™ PCR multiplex vs. PCR singlex Todo Los colorantes reporteros son cebadores limitados. Esto permite la multiplexación de TaqMan™ Controles endógenos con ensayos de expresión de genes diana, siempre que el gen de control se exprese más abundantemente que el gen diana. Todo TaqMan™ Controles endógenos que contienen sondas marcadas con el FAM™ Los colorantes reporteros no están limitados por cebadores y no están destinados a la multiplexación.
Sólo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Detalles del ensayo:
Símbolo del gen: HPRT1 RefSeq: NM_000194.1 Ubicación del exón de la sonda: 6-7 Tamaño del amplicón: 100 Correspondientes
TaqMan ID del ensayo: Hs99999909_m1
TaqMan™
TaqMan™ Controles endógenos Elimine meses de diseño, formulación y pruebas de ensayos mediante el uso de Controles endógenos como controles para cuantificar la expresión genética. Esta conveniente colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de muestra en una reacción.
— Solución completa para la expresión genética cuantitativa ¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión genética? ¿Incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con TaqMan™ Controles endógenos: puede evitar todo el proceso de prueba y error que supone seleccionar controles para los genes más comunes de humanos, ratones, ratas y eucariotas.
TaqMan™ Fácil de usar Todos los componentes del Los controles endógenos se someten a pruebas de control de calidad, se formulan en una única mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Sólo añade TaqMan™ Mezcla maestra universal para PCR (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión genética sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en Applied Biosystems instrumentos, incluidos los Applied Biosystems Sistemas de PCR en tiempo real 7900HT, 7300, 7500 y sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700.
Oferta flexible Construimos cada control endógeno utilizando nuestra química de nucleasa 5' probada. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
Cómo elegir el control endógeno adecuado Los controles endógenos pueden normalizar los niveles de expresión de los genes objetivo corrigiendo las diferencias en la cantidad de ADNc que se carga en los pocillos de reacción de PCR. Para obtener los mejores resultados, compruebe que el control endógeno se expresa de forma uniforme en el conjunto de muestras que se va a probar. La expresión del control endógeno debe ser uniforme en todas las muestras del estudio. Para la multiplexación, asegúrese de que el nivel de expresión genética del control endógeno sea mayor que el del objetivo.
TaqMan™ Controles endógenos que contienen sondas marcadas con el VIC™ PCR multiplex vs. PCR singlex Todo Los colorantes reporteros son cebadores limitados. Esto permite la multiplexación de TaqMan™ Controles endógenos con ensayos de expresión de genes diana, siempre que el gen de control se exprese más abundantemente que el gen diana. Todo TaqMan™ Controles endógenos que contienen sondas marcadas con el FAM™ Los colorantes reporteros no están limitados por cebadores y no están destinados a la multiplexación.
Sólo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Juegos de sondas-cebadores de control, 1 tubo que contiene una mezcla 20X de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores) Almacenar de –15 a –25 °C |
| Descripción | Human HPRT1 (HGPRT) Endogenous Control, 125rxns, Liquid, Tube(s) Format, FAM™ Dye Type, HPRT1 Target Gene, Human Species, Format, –15 to –25°C Recommended Storage, For Real-Time PCR (qPCR), Real-Time PCR-Based Gene Expression Profiling |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Cantidad | 125 rxn |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica |
| N.º de reacciones | 125 reacciones |