Learn More
Proteintech Kit de ELISA para HO-1/HMOX1 humana
Código de producto. 17670107 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Placa de 1 x 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
17670107 Placa de 1 x 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 17670107 Proveedor Proteintech N.º de proveedor KE0025596T
Kit de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas de tipo sándwich de fase sólida
KE00255 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para HO-1/HMOX1 humana se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de HO-1/HMOX1 humana endógena. El ensayo reconoce la HO-1/HMOX1 humana. Un anticuerpo específico para HO-1/HMOX1 humana se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína HO-1 HMOX1 humana en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo para la HO-1/HMOX1 humana para detectar la proteína HO-1/HMOX1 humana capturada. Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Sensibilidad del ensayo 0,08 pg/mL
ensayo Sándwich
Tipo de muestra Lisados celulares, Plasma, Suero
Suficiente para 96 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Sándwich ELISA
Cantidad Placa de 1 x 96 pocillos
Objetivo Humano
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Human HO-1/HMOX1 ELISA Kit, 96 RXN
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine