Learn More
R&D Systems™ Human HM74A/GPR109A (NP_808219) VersaClone cDNA
Código de producto. 18471300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18471300 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18471300 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
G Protein-coupled Receptor HM74A/G Protein-coupled Receptor 109A
The Human HM74A/GPR109A (NP_808219) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for HM74A/PUMA-G/GPR109A/NIACR1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The HM74A/PUMA-G/GPR109A/NIACR1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hHM74a
Número de acceso NP_808219
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1104bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans