Learn More
R&D Systems™ Human HLA-F (NP_061823.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | HLA F |
| Número de acceso | NP_061823.2 |
| ID de gen (Entrez) | 3134 |
| Alias de gen | alpha chain F, CDA12, HLA class I molecule, HLA F antigen, HLA-5.4, HLAF, HLAFHLA-CDA12, Leukocyte antigen F, major histocompatibility complex, class I, F, MHC class I antigen F, MHC class Ib antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |