Learn More
R&D Systems™ Human Histone Deacetylase 4 (NP_006028.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Histone Deacetylase 4/HDAC4 |
| Número de acceso | NP_006028.2 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 3268 bp |
| ID de gen (Entrez) | 9759 |
| Alias de gen | HA6116, HD4EC 3.5.1.98, HDAC4, HDAC-A, HDACABDMR, histone deacetylase 4, histone deacetylase A, KIAA0288AHO3 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |