Learn More
R&D Systems™ Human HGF (NP_000592) VersaClone cDNA
Código de producto. 18754439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18754439 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18754439 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Hepatocyte Growth Factor
The Human HGF (NP_000592) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for HGF, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The HGF insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hHGF
Número de acceso NP_000592
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2200bp
ID de gen (Entrez) 3082 (Human); 15234 (Mouse); 403441 (Canine)
Alias de gen deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, Hepatopoietin A, HGFB, HPTA, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SF, SFhepatopoeitin-A
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación