Learn More
R&D Systems™ Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18791864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18791864 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18791864 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DHP250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.00€
    844.20€ / 1 sets
    Ahorro 48.80€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit quantifies human Hepcidin Antimicrobial Peptide in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sensibilidad del ensayo 3.81pg/mL
Línea de productos R&D Systems
Tipo de muestra Serum, Urine
Cantidad 1 Kit