Learn More
Gibco™ Paquete de citocinas para la expansión de células madre hematopoyéticas humanas (IL-6), PeproTech®
Código de producto. 17883233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17883233 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17883233 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor HHSC6
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El paquete de citocinas para expansión de células madre hematopoyéticas humanas contiene los componentes clave necesarios para las células madre hematopoyéticas humanas ex vivo.
El ligando Flt3 es un factor de crecimiento que regula la proliferación de células hematopoyéticas tempranas. Por sí solo no estimula la proliferación de células hematopoyéticas tempranas, pero actúa en sinergia con otros CSF e interleucinas para inducir el crecimiento y la diferenciación.
El SCF es un factor de crecimiento hematopoyético que ejerce su actividad mediante señalización a través del receptor c-Kit. SCF y c-Kit son esenciales para la supervivencia, proliferación y diferenciación de las células hematopoyéticas comprometidas con los linajes de melanocitos y células germinales. El SCF humano manifiesta una baja actividad en las células murinas, mientras que el SCF murino y de rata son completamente activos en las células humanas.
TPO es un factor de crecimiento específico de linaje que se produce en el hígado, el riñón y el músculo esquelético. Estimula la proliferación y maduración de los megacariocitos y promueve el aumento de los niveles circulantes de plaquetas in vivo.
IL-6 es una citocina pleiotrópica que estimula la diferenciación de células B y la producción de anticuerpos, actúa en sinergia con IL-3 en el desarrollo de megacariocitos y la producción de plaquetas, induce la expresión de proteínas de fase aguda hepáticas y regula el metabolismo óseo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ensayo funcional
Tipo de producto Paquete de citocinas para la expansión de células madre
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento 100 μg Ligando Flt3 humano (Cat. No. 300-19-100 UG), 100 μg SCF humano (Cat. No. 300-07-100 UG), 100 μg TPO humano (Cat. No. 300-18-100 UG), 20 μg IL-6 humana (Cat. No. 200-06-20 UG)
Especie Humano