Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18562211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18562211 1 mg 1 miligramo
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18562211 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00€
    400.05€ / 1 miligramos
    Ahorro 22.95€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Especificaciones
Método de preparación Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Heart