Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HE4/WFDC2 humana
Descripción
La HE4/WFDC2 humana cuantifica la HE4/WFDC2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la HE4/WFDC2 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una proteína que es miembro de la familia de dominio WFDC. El dominio WFDC, o el motivo de firma WFDC, contiene ocho cisteínas que forman cuatro enlaces disulfuro en el núcleo de la proteína y funciona como inhibidor de proteasa en muchos miembros de la familia. Este gen se expresa en células epiteliales pulmonares y también se encontró que se expresa en algunos cánceres ováricos. La proteína codificada es una pequeña proteína secretora, que puede estar involucrada en la maduración de los espermatozoides.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1600023A02Rik; dJ461P17.6; EDDM4; proteína epididimal 4; proteína secretora epididimal 4; proteína secretora epididimal E4; tipo de proteína con suero ácido específica del epidídimo, núcleo de cuatro disulfuro; He4; proteína específica del epidídimo principal E4; MGC57529; inhibidor de proteasa putativa; WAP5; RE4; dominio de WAP que contiene proteína HE4-V4; proteína HE4 que contiene dominio de WAP; dominio de núcleo de cuatro disulfuro de WAP 2; proteína de dominio de núcleo de cuatro disulfuro de WAP 2; WAP5; WFDC2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,25 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,25 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q14508 |
| Símbolo de gen | WFDC2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |