Learn More
R&D Systems™ Human HAPLN1 (NP_001875.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18431710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18431710 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18431710 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3462
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica HAPLN1
Número de acceso NP_001875.1
ID de gen (Entrez) 1404
Alias de gen Cartilage link protein, Cartilage-link protein, Cartilage-linking protein 1, CRTL1, CRTL1cartilage linking protein 1, hyaluronan and proteoglycan link protein 1, Proteoglycan link protein
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg