Learn More
Applied Biosystems™ Human GUSB (Beta Glucuronidase) Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
Código de producto. 10279484 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
125 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10279484 125 reacciones cada uno
10679835 500 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10279484 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4333767T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    249.48€ / paquete de 1
    Ahorro 128.52€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Control endógeno de la GUSB humana (beta glucuronidasa) (sonda FAM™/MGB, sin cebador limitado)
El control endógeno de la GUSB humana (beta glucuronidasa) Applied Biosystems™ (sonda de FAM™⁄MGB, sin cebador limitado) está concebido como un control endógeno. Permite la cuantificación relativa de la expresión génica en muestras de ADNc cuando se usa con otros ensayos de expresión génica. La sonda está etiquetada con un colorante 6FAM™; las MGB y los cebadores no están limitados. Puede utilizarse para reacciones de PCR singleplex. El control endógeno está diseñado para su uso con ensayos de expresión génica TaqMan™ inventariados y sin inventariar, ensayos personalizados de expresión génica TaqMan™ personalizados o cebadores y sondas TaqMan™ personalizados.
Detalles del ensayo:
Símbolo de gen: RefSeq
GUSB: NM_000181.1
Ubicación del exón de la sonda: 11-12
Tamaño del amplicón: 81
ID de ensayo TaqMan correspondiente: Hs99999908_m1
Controles endógenos TaqMan™
Utilice los controles endógenos TaqMan™ como controles para cuantificar la expresión génica y olvídese de pasar meses diseñando el ensayo, preparando formulaciones y realizando pruebas. Esta cómoda colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción.
Solución completa para la expresión génica cuantitativa
¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión, incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con los controles endógenos TaqMan™, puede evitar todo el ensayo y error de seleccionar controles para los genes humanos, de ratón, de rata y eucarióticos más comunes.
Fácil de usar
A todos los componentes de los controles endógenos TaqMan™ se les realizan pruebas de control de calidad, se formulan en una sola mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Simplemente añada la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión génica sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en los equipos de Applied Biosystems, incluido 7900HT, 7300, PCR en tiempo real 7500 y los sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700 de Applied Biosystems.
Oferta flexible
Fabricamos cada control endógeno usando nuestra probada química de 5' nucleasa. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
  • Una sonda de MGB TaqMan™ etiquetada con colorante FAM™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiquetar (900 nM cada uno)
  • Una sonda de MGB TaqMan™ etiquetada con colorante VIC™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiquetar (150 nM cada uno, cebador limitado)
  • Una sonda TAMRA™ etiquetada con colorante VIC™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiquetar (150 nM cada uno y cebador limitado)
    Elegir el control endógeno adecuado
    Los controles endógenos pueden normalizar los niveles de expresión de los genes objetivo corrigiendo las diferencias en la cantidad de ADNc que se carga en los pocillos de reacción de PCR. Para obtener los mejores resultados, compruebe que el control endógeno se expresa de forma uniforme en el conjunto de muestras que se va a probar. La expresión del control endógeno debe ser uniforme en todas las muestras del estudio. Para la multiplexación, asegúrese de que el nivel de expresión génica del control endógeno sea mayor que el del objetivo.
    PCR multiplex frente a singleplex
    Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador VIC™ son de cebador limitado. Esto permite el multiplexing de los controles endógenos TaqMan™ con los ensayos de expresión de los genes objetivo, siempre que el gen de control se exprese más abundantemente que el gen objetivo. Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador FAM™ no tienen límite de cebador y no están concebidos para multiplexing.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Concentración 20X
    Número de acceso NM_000181.1
    Tamaño del amplicón 81
    Contenido y almacenamiento Conjuntos de sondas de cebador de control
    Método de detección Sonda de cebado
    Formato Tubo
    Método de PCR RT-qPCR de 2 paso
    Símbolo de gen GUSB
    Etiqueta o tinte FAM
    Línea de productos FAM, TaqMan
    Cantidad 125 reacciones
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Especie Humano
    Objetivo GUSB
    Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
    N.º de reacciones 125 reacciones