Learn More
R&D Systems™ Human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C (NP_004954) VersaClone cDNA
Código de producto. 18728658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18728658 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18728658 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C (NP_004954) VersaClone cDNA is a transmembrane protein.
The Human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C (NP_004954) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GUCY2C, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GUCY2C insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hGUCY2C
Número de acceso NP_004954
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 3337bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 2984
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg