missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human GRTP1 Synthetic Peptide
Descripción
GRTP1 Synthetic Peptide, PEP-0667, from Invitrogen.
GRTP1, also known as germ cell-specific gene 1-related protein, is a protein that is expressed in the testis and is involved in the regulation of spermatogenesis, the process of sperm cell development. It is a member of the GRP family of proteins, which are characterized by a conserved motif called the GRP domain. GRTP1 is thought to play a role in the differentiation of spermatogonia into spermatocytes and in the regulation of meiosis, the process of cell division that produces haploid cells. Mutations in the GRTP1 gene have been associated with male infertility. GRTP1 was identified as an HIV dependency factor (HDF), suggesting that GRTP1 may be an important drug target in HIV treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 79774 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q5TC63 |
| Nombre común | Human GRTP1 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?