Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para GRP humano
Código de producto. 16841486 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16841486 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16841486 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0007096T
ELISA tipo sándwich de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la GRP endógena
  • Reconoce el GRP humano
  • El GRP (péptido liberador de gastrina) se forma normalmente por células mucosas en el antro gástrico y por células D de los islotes pancreáticos, lo que tiene como función principal estimular la secreción de HCl por la mucosa gástrica
    • La HCL inhibe la formación de gastrina
    • La preproproteína de 148 aminoácidos, después de la escisión del péptido de señal, se procesa aún más para producir el péptido liberador de gastrina de 27 aminoácidos o neuromedina C de 10 aminoácidos
    • Los péptidos más pequeños regulan numerosas funciones del sistema gastrointestinal y del SNC (hormonas gastrointestinales, contracción de células musculares lisas, proliferación de células epiteliales)
      • Los péptidos que pueden desempeñar un papel en los cánceres humanos (pulmón, colon, estómago, páncreas, mama, próstata)
Proceso:
  • Anticuerpo específico para GRP previamente revestido en micropocillos
  • Proteína GRP en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para GRP para detectar la proteína GRP capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NP_001012530
Intervalo del ensayo De 0,313 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,03 ng/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 2922
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P07492
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human MMP-2 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine