Learn More
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 83930-13-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 5039.65 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (4.96 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Sinónimo | Growth Hormone Releasing Factor human |