Learn More
R&D Systems™ Human GRIN3A/NMDAR3A (NP_597702.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18764627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18764627 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18764627 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3617
Especificaciones
génica NMDAR3A
Número de acceso NP_597702.2
ID de gen (Entrez) 116443
Alias de gen FLJ45414, GluN3A, glutamate NMDA receptor subunit 3 A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl-D-aspartate 3 A, KIAA1973, NMDAR3A, NMDAR-L, N-methyl-D-aspartate receptor subtype 3 A, NR3A
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg