Learn More
R&D Systems™ Human GRAIL/RNF128 (NP_919445.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18731437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18731437 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18731437 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica GRAIL/RNF128
Número de acceso NP_919445.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1300 bp
ID de gen (Entrez) 79589
Alias de gen EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ23516, Gene related to anergy in lymphocytes protein, ring finger protein 128 GRAILE3 ubiquitin-protein ligase RNF128, RNF128
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg