Learn More
R&D Systems™ Human GPR89A (NP_001091081.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18794027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794027 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18794027 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Especificaciones
génica GPCR GPR89
Número de acceso NP_001091081.1
ID de gen (Entrez) 653519
Alias de gen FLJ10492, FLJ11696, FLJ36909, FLJ79270, G protein-coupled receptor 89 A, Golgi pH regulator A, GPHR, GPHRA, GPR89, GPR89B, MGC688, MGC87324, protein GPR89, Protein GPR89A, Putative MAPK-activating protein PM01, Putative NF-kappa-B-activating protein 90, SH120, UNQ192
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg