Learn More
R&D Systems™ Human GPR173 (NP_061842.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18793489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18793489 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18793489 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica GPR173
Número de acceso NP_061842.1
ID de gen (Entrez) 54328
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg