Learn More
R&D Systems™ Human GPR156 (NP_694547) VersaClone cDNA
Código de producto. 18799188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18799188 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18799188 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
R&D Systems™ Human GPR156 (NP_694547) VersaClone cDNA belongs to a large superfamily of G protein-coupled receptors (GPCRs).
The Human GPR156 (NP_694547) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR156, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR156 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hGPR156
Número de acceso NP_694547
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 2458bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 165829
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg