missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human GPER/GPR30 Antibody, R&D Systems™

Descripción
GPER/GPR30 Polyclonal specifically detects GPER/GPR30 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GPER/GPR30 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | Q99527 |
| Alias de gen | CEPR, CEPRG-protein coupled receptor 30, Chemoattractant receptor-like 2, chemokine receptor-like 2, CMKRL2, CMKRL2MGC99678, constitutively expressed peptide-like receptor, DRY12, DRY12IL8-related receptor DRY12, FEG-1, FEG-1mER, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, G protein-coupled estrogen receptor 1, G protein-coupled receptor 30, GPCR-BR, GPR30, GPR30GPCR-Br, G-protein coupled estrogen receptor 1, heptahelix receptor, LERGU, LERGU2, leucine rich protein in GPR30 3'UTR, LyGPR, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, Membrane estrogen receptor |
| Símbolos de los genes | GPER |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?