Learn More
R&D Systems™ Human GPD1L (NP_055956.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GPD1L |
| Número de acceso | NP_055956.1 |
| ID de gen (Entrez) | 23171 |
| Alias de gen | EC 1.1.1, EC 1.1.1.8, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like protein, GPD 1 L, KIAA0089, KIAA0089GPD1-L |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |