Learn More
Invitrogen™ Human glu-Plasminogen CHOII Native Protein
Código de producto. 11514121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514121 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11514121 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    295.16€ / 1 miligramos
    Ahorro 18.84€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Native Protein
RP-43080 contains native human glu-Plasminogen CHOII protein. RP-43080 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00747
Concentración 9 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 5340
Peso molecular 88 kDa
Nombre Human glu-Plasminogen CHOII
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 1 mg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen Activation peptide; Angiostatin; plasmin; Plasmin heavy chain A; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B; Plasminogen; PLG
Nombre común glu-Plasminogen CHOII
Símbolo de gen PLG
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native