Learn More
Invitrogen™ Human GLP-1 (1-37a) ELISA Kit
Descripción
Human GLP-1 (1-37a) quantitates human GLP-1 (1-37a) in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GLP-1 (1-37a).
El GCG también se conoce como GLP1, o glucagón. El glucagón es una hormona pancreática de 29 aminoácidos que contrarresta la acción de reducción de la glucosa de la insulina mediante la estimulación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Se asigna a 2q36-2q37. GLP1, también conocido como 7-37 para los codones de la molécula de preproglucagón que la codifican, convierte a las células beta pancreáticas en glucosa-competentes y puede ser útil en el tratamiento de la diabetes mellitus no dependiente de insulina. Además, el GLP1 es un potente secretagogo de insulina. Desempeña un papel importante en el eje enteroinsular, por ejemplo, para encontrar que los niveles de insulina plasmática que acompañan a la ingesta oral de glucosa son mayores que los observados cuando la glucosa se administra por vía intravenosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Gcg; Glicentina; polipéptido relacionado con glicentina; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; Glucagón; péptido similar al glucagón 1; péptido similar al glucagón 1; péptido similar al glucagón 1(7-36); péptido similar al glucagón 1(7-37); péptido similar al glucagón 2; Péptido 1 similar a glucagón; GRPP; hormona incretina; MGC138331; OXM; OXI; Oxintomodulina; PPG; preproglucagón |
| Intervalo del ensayo | De 2,3 a 150 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,3 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01275 |
| Símbolo de gen | GCG |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |