Learn More
R&D Systems™ Human GGT1 (NP_001275762.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GGT1 |
| Número de acceso | NP_001275762.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2678 |
| Alias de gen | CD224, CD224 antigen, D22S672, D22S73, D22S732, EC 2.3.2.2, gamma-glutamyl transpeptidase, gamma-glutamyltransferase 1MGC96904, gamma-glutamyltranspeptidase 1, GGT, GGT 1, GGT-1, GGTD, GGTMGC96963, glutamyl transpeptidase, GTG, MGC96892 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |