Learn More
R&D Systems™ Human GGCX (NP_000812.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GGCX |
| Número de acceso | NP_000812.2 |
| ID de gen (Entrez) | 2677 |
| Alias de gen | EC 4.1.1.90, gamma-glutamyl carboxylaseFLJ26629, GC, Peptidyl-glutamate 4-carboxylase, Vitamin K gamma glutamyl carboxylase, vitamin K-dependent gamma-carboxylase, VKCFD1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |