Learn More
R&D Systems™ Human GFAP (NP_002046.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GFAP |
| Número de acceso | NP_002046.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2670 |
| Alias de gen | ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |