Learn More
Proteintech Kit de ELISA para GFAP humano
Código de producto. 17214876 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
ID de gen (Entrez):
2670
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
Código de producto. ID de gen (Entrez) unitSize
17214876 2670 96 reacciones
1 options
Código de producto. 17214876 Proveedor Proteintech N.º de proveedor KE0021096T
GFAP (proteína ácida fibrilar glial), una proteína de filamento intermedio (IF), se expresa específicamente en células de linaje astroglial y se usa ampliamente para marcar astroglia en el cerebro.
Se han descrito niveles elevados de GFAP en suero y plasma en pacientes con lesión cerebral y enfermedades neurales como la esclerosis múltiple.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2670
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96RXN Human GFAP ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine