Learn More
R&D Systems™ Human GDF-6/BMP-13 (NP_001001557.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GDF-6/BMP-13 |
| Número de acceso | NP_001001557.1 |
| ID de gen (Entrez) | 392255 |
| Alias de gen | BMP13, BMP-13, CDMP2, GDF16, GDF6, GDF-6, growth differentiation factor 6, Growth/differentiation factor 16, growth/differentiation factor 6, KFS, KFS1, KFSL, MCOP4, MCOPCB6, MGC158100, MGC158101, SCDO4, SGM1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |