Learn More
R&D Systems™ Human GDF-5/BMP-14 (AAH32495.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | GDF-5/BMP-14 |
| Número de acceso | AAH32495.1 |
| ID de gen (Entrez) | 8200 |
| Alias de gen | BMP14, BMP-14, Cartilage-derived morphogenetic protein 1, cartilage-derived morphogenetic protein-1, CDMP-1, CDMP1LAP4, GDF5, GDF-5, growth differentiation factor 5, growth/differentiation factor 5, OS5, Radotermin, SYNS2 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |